Documenti
723932
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine
97%
Sinonimo/i:
(2-Diphenylphosphino)phenol, (o-Diphenylphosphino)phenol, (o-Hydroxyphenol)diphenylphosphine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15OP
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
142-150 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Oc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14,19H
HGHOYIFINVBZKO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Preparation of hydroxy(phosphinoxy)biphenyls
  • Formation of ethylene copolymers
  • Copolymerization of ethylene with linear olefins
  • Silylation of aryl halides
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3