281409
2-Iodophenol
98%
Sinonimo/i:
1-Iodo-2-hydroxybenzene, 2-Hydroxyiodobenzene, o-Iodophenol
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
186-187 °C/160 mmHg (lit.)
Punto di fusione
37-40 °C (lit.)
Densità
1.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Oc1ccccc1I
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?