Documenti fondamentali
722960
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-2,3,7,8-13C4)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C12C45H104O6
Peso molecolare:
897.34
Codice UNSPSC:
12142200
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+12
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)CC(C(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)=O)CC(O[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C/CCCCCCCC)=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)