Documenti
719625
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-1,3,4-oxadiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
142-147 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)-c2nnco2
InChI
1S/C8H5BrN2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-11-10-5-12-8/h1-5H
UGBVZNXXRZISHN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3