Documenti
681091
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)-1H-tetrazole
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5FN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
180 °C (dec.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H5FN4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4H,(H,9,10,11,12)
DTAOERLWDORJFR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3