Documenti fondamentali
718785
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-carboxyphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3-Borono-5-bromobenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BBrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
152-158 °C
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BBrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,12-13H,(H,10,11)
CWBLIPMCDMSOFX-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)