718661
N-Benzyloxycarbonyl-(isopropoxymethyl)amine
97%
Sinonimo/i:
N-Z-Isopropoxymethylamine, Benzyl N-(isopropoxymethyl)carbamate, Benzyl isopropoxymethyl-carbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
70-74 °C
Stringa SMILE
CC(C)OCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-10(2)16-9-13-12(14)15-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,13,14)
NJNHLPYLCKMUMH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)