Documenti fondamentali
609560
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]215NH
Peso molecolare:
102.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
P. ebollizione
84 °C
Densità
0.722 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)[15NH]C(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3/i7+1
UAOMVDZJSHZZME-CDYZYAPPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)