Documenti
718408
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl cyanide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3Si13C15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
114-117 °C (lit.)
Punto di fusione
8-11 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)[13C]#[15N]
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3/i4+1,5+1
LEIMLDGFXIOXMT-MQIHXRCWSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup