Documenti
485160
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Methyl cyanide-13C
About This Item
Formula condensata:
CH313CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
42.04
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[13C]#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i2+1
WEVYAHXRMPXWCK-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup