Documenti fondamentali
718033
Sigma-Aldrich
Sucrose solution
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), sodium azide (trace), sodium chloride 0.25 M
Scegli un formato
1 PKG
CHF 468.00
1 PKG
CHF 468.00
CHF 468.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 468.00
1 PKG
CHF 468.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Peso molecolare:
342.30
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.12
CHF 468.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Stato
solution
Livello qualitativo
Composizione
sodium azide (trace)
sodium chloride, 0.25 M
Concentrazione
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Categorie correlate
Quantità
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ammonio cloruro suitable for cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
A9434
Ammonio cloruro
Matthias Lochner et al.
The Journal of experimental medicine, 205(6), 1381-1393 (2008-05-28)
The nuclear hormone receptor retinoic acid receptor-related orphan receptor gamma t (RORgamma t) is required for the generation of T helper 17 cells expressing the proinflammatory cytokine interleukin (IL)-17. In vivo, however, less than half of RORgamma t(+) T cells