Documenti fondamentali
717584
Sigma-Aldrich
5-Iodo-2-methylpyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
5-Iodo-2-methylnicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6INO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
255-261 °C
Stringa SMILE
Cc1ncc(I)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-4-6(7(10)11)2-5(8)3-9-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
JGYRUHKDHNZTPA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)