Documenti fondamentali
72575
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-isopropyl-2-oxazoline
≥97.0% (CHN)
Sinonimo/i:
(R)-(+)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-4-isopropyl-oxazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H24NOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.43
Beilstein:
8156604
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥97.0% (CHN)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +48±3°, c = 1.4% in chloroform
Punto di fusione
85-90 °C
Gruppo funzionale
ether
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1COC(=N1)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H24NOP/c1-18(2)22-17-26-24(25-22)21-15-9-10-16-23(21)27(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20/h3-16,18,22H,17H2,1-2H3/t22-/m0/s1
OUQSAXROROGQEE-QFIPXVFZSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Asymmetric alkylation with an iridium catalyst[1]; Chiral ligand for asymmetric reduction reaction[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J.P. Janssen, G. Helmchen
Tetrahedron Letters, 38, 8025 -8025 (1997)
A. Lightfoot et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 110, 3047-3047 (1998)
Contenuto correlato
Andreas Pfaltz's chiral ligand designs, like semicorrins, pioneered bisoxazolines for widespread catalytic asymmetric synthesis.