675806
(R)-(+)-2,2′,6,6′-Tetramethoxy-4,4′-bis(diphenylphosphino)-3,3′-bipyridine
97%
Sinonimo/i:
(R)-P-Phos
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +98°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
261-265 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
COc1cc(P(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c(OC)n1)-c4c(OC)nc(OC)cc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C38H34N2O4P2/c1-41-33-25-31(45(27-17-9-5-10-18-27)28-19-11-6-12-20-28)35(37(39-33)43-3)36-32(26-34(42-2)40-38(36)44-4)46(29-21-13-7-14-22-29)30-23-15-8-16-24-30/h5-26H,1-4H3
JZOSBBLJKXSBBN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
P-Phos ligand family enhances catalysis, featuring atropisomeric biaryl bisphosphine with unique structural elements.