716553
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
96%
Saggio
96%
Forma fisica
(Liquid or Solid)
Indice di rifrazione
n20/D 1.635
Densità
1.755 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Brc1ccsc1C=O
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-3H
BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3