Documenti fondamentali
674540
Sigma-Aldrich
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
Thianaphthene-2-carboxaldehyde
Scegli un formato
5 G
CHF 29.20
CHF 29.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 29.20
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 29.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
32-36 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
O=Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H6OS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-6H
NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Preparation of the corresponding vinyl benzyl ether using Julia olefination.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Simon Surprenant et al.
Organic letters, 5(25), 4851-4854 (2003-12-05)
Julia olefination between alpha-alkoxy sulfones 2a-c and a wide variety of ketones or aldehydes afforded substituted vinyl ethers in 46-90% yields. Sulfones 2a-c were readily prepared in two steps from commercially available reagents in 68-80% yields. Optimization revealed that the
V M Manikandamathavan et al.
European journal of medicinal chemistry, 135, 434-446 (2017-05-06)
Two mononuclear copper (II) terpyridine complexes namely, [Cu(Btptpy) (ClO
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile