Documenti fondamentali
715417
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene
Sinonimo/i:
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene, SIMes
Scegli un formato
250 MG
CHF 73.20
CHF 73.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 73.20
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 73.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Punto di fusione
79-85 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(N2[C]N(CC2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H26N2/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
LSMWOQFDLBIYPM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Hao Mei et al.
BMC genomics, 16, 336-336 (2015-04-23)
Genetic heritability and expression study have shown that different diabetes traits have common genetic components and pathways. A computationally efficient pathway analysis of GWAS results will benefit post-GWAS study of SNP associations and identification of common genetic pathways from diabetes
Articoli
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions