Documenti fondamentali
702897
SAFC
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene
97%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene, SIMes
Scegli un formato
100 MG
CHF 36.00
500 MG
CHF 181.00
CHF 36.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 36.00
500 MG
CHF 181.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 36.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
85-100 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(N2[C]N(CC2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H26N2/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
LSMWOQFDLBIYPM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hao Mei et al.
BMC genomics, 16, 336-336 (2015-04-23)
Genetic heritability and expression study have shown that different diabetes traits have common genetic components and pathways. A computationally efficient pathway analysis of GWAS results will benefit post-GWAS study of SNP associations and identification of common genetic pathways from diabetes