143847
2,4-Dichloropyrimidine
98%
Sinonimo/i:
2,6-Dichloropyrimidine, 2-Chloropyrimidin-4-yl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
101 °C/23 mmHg (lit.)
Punto di fusione
57-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccnc(Cl)n1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3