679704
3′-Hydroxy-4′-methoxyacetophenone
97%
Sinonimo/i:
1-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
88-92 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1O)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-9(12-2)8(11)5-7/h3-5,11H,1-2H3
YLTGFGDODHXMFB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3