Documenti fondamentali
711187
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinic acid-13C5, 15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Scegli un formato
10 MG
CHF 2’230.00
CHF 2’230.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 2’230.00
About This Item
Formula condensata:
H215N13CH213CO(13CH2)213CO2H · HCl
Peso molecolare:
173.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 2’230.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Stato
powder
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
156 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.[15NH2][13CH2][13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
ZLHFONARZHCSET-BVNCJLROSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Daniel Jericó et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 25, 207-219 (2021-08-31)
Variegate porphyria (VP) results from haploinsufficiency of protoporphyrinogen oxidase (PPOX), the seventh enzyme in the heme synthesis pathway. There is no VP model that recapitulates the clinical manifestations of acute attacks. Combined administrations of 2-allyl-2-isopropylacetamide and rifampicin in rabbits halved