Documenti fondamentali
710318
Sigma-Aldrich
Cyclobutylzinc bromide
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Cyclobutylzinc(II) bromide
Scegli un formato
25 ML
CHF 354.00
CHF 354.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 354.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7BrZn
Peso molecolare:
200.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 354.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.984 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[Zn]C1CCC1
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-2-4-3-1;;/h1H,2-4H2;1H;/q;;+1/p-1
BBKCOQYMKGEAAJ-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2