709492
(1S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene
97%
Sinonimo/i:
(1S,4S,8S) Carreira DOLEFIN Ligand
Saggio
97%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]/D −84±5°, c = 0.5 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.522
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Stringa SMILE
CO[C@@]1(C)C[C@@]2(C)C=C(Cc3ccccc3)[C@@H]1C=C2CC(C)C
InChI
1S/C22H30O/c1-16(2)11-19-13-20-18(12-17-9-7-6-8-10-17)14-21(19,3)15-22(20,4)23-5/h6-10,13-14,16,20H,11-12,15H2,1-5H3/t20-,21+,22-/m0/s1
ACWLDJOHMGJACE-BDTNDASRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.