Documenti fondamentali
461385
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine
99%
Sinonimo/i:
(R)-2-Phenyl-1-propylamine
Scegli un formato
1 G
CHF 65.60
CHF 65.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 65.60
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH3)CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.21
Beilstein:
3195646
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 65.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Attività ottica
[α]22/D +35°, c = 1 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.525 (lit.)
P. ebollizione
197 °C (lit.)
Densità
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
C[C@@H](CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m0/s1
AXORVIZLPOGIRG-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anita H Lewin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7415-7423 (2008-07-08)
A cell line in which RD-HGA16 cells were stably transfected with the hTAAR 1 receptor was created and utilized to carry out a systematic evaluation of a series of beta-phenethylamines. Fair agreement was observed with data obtained for aryl and