Documenti fondamentali
661767
Sigma-Aldrich
2-(2-Naphthyl)ethylamine hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
2-(2-Naphthyl)ethanamine hydrochloride, 2-Naphthaleneethanamine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
226 °C (1st melting event)
241 °C (2nd melting event)
274 °C (3rd melting event)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl[H].NCCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N.ClH/c13-8-7-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)9-10;/h1-6,9H,7-8,13H2;1H
VJPPXKBLHHCXLG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)