Documenti fondamentali
709395
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-13C,15N,D human
≥98 atom %, ≥90% (CP), recombinant, expressed in E. coli
Scegli un formato
5 MG
CHF 8’100.00
10 MG
CHF 14’040.00
CHF 8’100.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 8’100.00
10 MG
CHF 14’040.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
CHF 8’100.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥98 atom %
Saggio
≥90% (CP)
Stato
powder
tecniche
bio NMR: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)