Documenti fondamentali
53230
Supelco
Octanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxooctyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) octanoyl ester
Scegli un formato
10 MG
CHF 326.00
CHF 326.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 326.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15D3H26NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 326.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (TLC)
Attività ottica
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99.0%
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1/i2D3
CXTATJFJDMJMIY-SZIUSNIFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)