709468
Ubiquitin-13C,15N human
≥98 atom %, ≥90% (CP), recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥98 atom %
Saggio
≥90% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
bio NMR: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3