Documenti fondamentali
709379
Sigma-Aldrich
Indazole-4-boronic acid hydrochloride
Sinonimo/i:
Indazol-4-ylboronic acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8BClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solid
Punto di fusione
173-177 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.OB(O)c1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H7BN2O2.ClH/c11-8(12)6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7;/h1-4,11-12H,(H,9,10);1H
PAILGUQNESDYLX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of trisubstituted pyrimidines as phosphatidylinositol 3-kinase inhibitors
  • Preparation of bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)