Documenti fondamentali
635995
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
6-(1,4-Benzodioxanyl)boronic acid, 1,4-Benzodioxan-6-boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9BO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H9BO4/c10-9(11)6-1-2-7-8(5-6)13-4-3-12-7/h1-2,5,10-11H,3-4H2
SQDUGGGBJXULJR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Addition reactions with 1,8-naphthyridine N-oxides
  • Iodocyclization and palladium-catalyzed coupling reactions for synthesis of pyranoquinolines
  • Suzuki coupling reactions for synthesis of combretastatin analogs
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles
  • Palladium-catalyzed oxyarylation of Heck reaction intermediates
  • C-H functionalization of quinones
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)