Documenti
711292
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.545
Densità
1.614 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cn1cnc(Br)c1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-2-4(5)6-3-7/h2-3H,1H3
IOTSLMMLLXTNNH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup