Documenti
806447
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluoroanilino(oxo)acetic acid
Sinonimo/i:
[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)carbamoyl]formic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H2F5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
O=C(C(O)=O)NC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
InChI
1S/C8H2F5NO3/c9-1-2(10)4(12)6(5(13)3(1)11)14-7(15)8(16)17/h(H,14,15)(H,16,17)
JHFLRXFZPBDINI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.