Key Documents
709239
Sigma-Aldrich
Bismuth tungsten oxide
powder, −200 mesh, 99.5% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Bi2(WO4)3
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
Saggio
99.5% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: bismuth
reagent type: catalyst
core: tungsten
Dimensione particelle
−200 mesh
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[Bi+3].[Bi+3].[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O.[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Bi.12O.3W/q2*+3;;;;;;;6*-1;;;
DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3