463922
Ammonium metatungstate hydrate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ammonium tungsten oxide hydrate, Hexaammonium wolframate hydrate
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: tungsten
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.N.O.O[W]1O[W](O)(=O)(O1)O[W]2(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O2)O[W]3(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O3)O[W]4(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]5(=O)(=O)O[W](O)(=O)(O[W]6(=O)(=O)O[W](O)(O)O6)O5)O4
InChI
1S/6H3N.9H2O.32O.12W/h6*1H3;9*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6*+1;+2/p-8
ZBHPUDGBNLMJQH-UHFFFAOYSA-F
Descrizione generale
Applicazioni
- Carbon-supported tungsten catalyst for hydrogenolysis of cellulose.
- Reduced tungsten and mixed tungsten oxide catalysts for bifunctional hydroisomerization of n-alkanes.
- Hybrid 2D/3D tungsten diselenide transistors via chemical vapor deposition method.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)