I1754
Isobutyric acid
99%
Sinonimo/i:
2-Methylpropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.04 (vs air)
Tensione di vapore
1.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
824 °F
Limite di esplosione
10 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.393 (lit.)
P. eboll.
153-154 °C (lit.)
Punto di fusione
−47 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.