Documenti fondamentali
708364
Sigma-Aldrich
3,6-Diiodopyridazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2I2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
155-160 °C
Gruppo funzionale
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Ic1ccc(I)nn1
InChI
1S/C4H2I2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
GCLHXKPPHRIJOE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)