Documenti fondamentali
707864
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-pyrroleboronic acid pinacol ester
Sinonimo/i:
1-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrole, 1-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H18BNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
44-49 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cn1cccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H18BNO2/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-7-6-8-13(9)5/h6-8H,1-5H3
OEQQEXKRORJZPR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Cu assisted Suzuki-Miyaura coupling reactions
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
180.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82.2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)