Documenti fondamentali
681334
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl chloride
Sinonimo/i:
2-Trimethylsilylethylsulfonyl chloride, SES-Cl
Scegli un formato
1 G
CHF 293.00
5 G
CHF 1’100.00
CHF 293.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 293.00
5 G
CHF 1’100.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCH2CH2SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 293.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Indice di rifrazione
n20/D 1.4444
P. ebollizione
146.8 °C/760 mmHg
Densità
1.059 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C5H13ClO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3
BLPMCIWDCRGIJV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Nucleophilic substitution for synthesis of nicotinamine and its analogs
  • Regioselective metal-free oxidative cyclization of sulfonamides
  • Annulation reactions
  • Tin-free radical carbonylation of alkylsulfonyl derivatives
  • Asymmetric aziridination
Reagent used for protection of an amino group as a SES-amide. The SES group can be conveniently removed by fluoride ion.[1]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
70.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl (or SES) group in amine protection and activation.
Patrice Ribière et al.
Chemical reviews, 106(6), 2249-2269 (2006-06-15)