707198
Sodium dichloroacetate-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Dichloroacetic acid-13C2 sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
powder
Punto di fusione
198 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Na+].[O-][13C](=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
LUPNKHXLFSSUGS-AWQJXPNKSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2