Documenti fondamentali
707090
Sigma-Aldrich
3,4-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3,4-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2Br2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
107-111 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
Brc1csc(C=O)c1Br
InChI
1S/C5H2Br2OS/c6-3-2-9-4(1-8)5(3)7/h1-2H
QCCFUWPEUHXQMH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)