Key Documents
706485
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4Cl2N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.00
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
54-58 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
COc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-3-4(6)8-2-9-5(3)7/h2H,1H3
IJQIGKLDBGKSNT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yonah H Mwalwisi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 129, 558-570 (2016-08-10)
A simple, cost effective, accurate, and precise RP-HPLC method was developed for the simultaneous determination of sulfalene and sulfadoxine in fixed dose dual combinations with pyrimethamine together with their related substances. Proprietary products containing these combinations are often being prescribed