Documenti fondamentali
706345
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H14BrF3O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
85-90 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
thioether
triflate
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.BrCC[S+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14BrS.CHF3O3S/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H,11-12H2;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
SAXNFOVPRAUGNK-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Sulfinylation reactions
  • Cyclization reactions
  • Annulation reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)