Documenti
706310
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4BrFO
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
55-59 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cc(C=O)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
SWHUROFMIMHWKS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3