Documenti fondamentali
470414
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
(2-Methoxyphenyl)magnesium bromide, (o-Anisyl)bromomagnesium, (o-Methoxyphenyl)magnesium bromide (6CI), Bromo(2-methoxyphenyl)magnesium, Bromo(o-methoxyphenyl)magnesium, o-Anisylmagnesium bromide
Scegli un formato
100 ML
CHF 111.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 111.00
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
P. ebollizione
65-67 °C
Densità
1.011 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COc1ccccc1[Mg]Br
InChI
1S/C7H7O.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
BJJFGIPCBFILPB-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. How do I know the package material of 470414-100ML and 470414-1L? An ampoule, a sealed bottle, or a general pack (a bottle with a cap)?
    1 answer
    1. The 100 mL size is packaged in a 100 mL amber glass bottle. The 1 L size is packaged in a 1 L amber glass bottle. Both sizes have a Sure/Seal™ cap. To learn more about the Sure/Seal packaging system, see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/sureseal