Documenti
705969
Sigma-Aldrich
2-Methyloxazole-4-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Methyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
182-187 °C
Stringa SMILE
Cc1nc(co1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Solid-phase preparation of (heteroaryl)carbonyl-substituted dipeptides as human protease activated receptor 2 affectors
  • Pd-catalyzed decarboxylative C-H cross-coupling
  • Stereoselective preparation of 3-amino-N-(phenylsulfonyl)alanines as inhibitors of ανβ3 integrin
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1