Documenti
718343
Sigma-Aldrich
4-Oxazolecarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
1,3-Oxazole-4-carboxylic acid, 4-Carboxyoxazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
138-142 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cocn1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
JBCFJMYPJJWIRG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3