Documenti fondamentali
588784
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane-1,4-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1,4-Butanediamine-1,4-13C2, Putrescine-1,4-13C2
About This Item
Formula condensata:
NH213CH2CH2CH213CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
158-160 °C (lit.)
Punto di fusione
25-28 °C (lit.)
Densità
0.896 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
N[13CH2]CC[13CH2]N
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2/i3+1,4+1
KIDHWZJUCRJVML-CQDYUVAPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)