Documenti fondamentali
703133
Sigma-Aldrich
Dimethyl-13C2, d6 sulfoxide
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2D6OS
Peso molecolare:
86.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191600
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99 atom % D
Stato
liquid
P. ebollizione
189 °C
Densità
1.212 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])S(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
IAZDPXIOMUYVGZ-KLFIIISESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)