751871
3,4-Dihexylthiophene
97%
Sinonimo/i:
3,4-Bis-n-hexyl thiophene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.494
Densità
0.925 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCc1cscc1CCCCCC
InChI
1S/C16H28S/c1-3-5-7-9-11-15-13-17-14-16(15)12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3
YIRIIAIZQBBXHL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Articoli
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.