Documenti fondamentali
700177
Sigma-Aldrich
Indium oxide coated PET
surface resistivity ≤10 Ω/sq, slide
Sinonimo/i:
IO-PET, Polyethylene terephthalate film, indium oxide coated
Scegli un formato
5 PKG
CHF 735.00
CHF 735.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 PKG
CHF 735.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
In2O3
Peso molecolare:
277.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 735.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Resistività di superficie
≤10 Ω/sq
Lungh. × largh. × spess.
150 × 150 × 0.2 mm
Stringa SMILE
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
In2O3/Au/Ag coated PET film
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.